Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Dobbeltsidede pakninger, 6,6 mm Højde
Artikelnummer. 17187434
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rør med 7,5 til 9 mm diameter
Rør med diameter 9 til 11 mm
Rørdiameter 11 til 13 mm
Diameter (metrisk) indvendig:
8 mm
10 mm
12 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) indvendig
17187434 Rør med 7,5 til 9 mm diameter 8 mm
17197434 Rør med diameter 9 til 11 mm 10 mm
17107444 Rørdiameter 11 til 13 mm 12 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17187434 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. H97728
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dobbeltsidede pakninger med silikonering og dobbeltsidet PTFE skive.
  • Silikonering med dobbeltsidet PTFE skive
  • Efter montering udsættes produktet kun for PTFE
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 8 mm
Til brug med (applikation) Gevind GL 25
Til brug med (udstyr) Rør med 7,5 til 9 mm diameter
Højde (metrisk) 6.6 mm
Størrelse (metrisk) GL 25
Diameter (engelsk) Udvendig 0,9 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale PTFE, silikone