Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Dobbeltsidede pakninger, 6,6 mm Højde
Artikelnummer. 17107444
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rør med 7,5 til 9 mm diameter
Rør med diameter 9 til 11 mm
Rørdiameter 11 til 13 mm
Diameter (metrisk) indvendig:
8 mm
10 mm
12 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) indvendig
17107444 Rørdiameter 11 til 13 mm 12 mm
17187434 Rør med 7,5 til 9 mm diameter 8 mm
17197434 Rør med diameter 9 til 11 mm 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17107444 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. H97736
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dobbeltsidede pakninger med silikonering og dobbeltsidet PTFE skive.
  • Silikonering med dobbeltsidet PTFE skive
  • Efter montering udsættes produktet kun for PTFE
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 12 mm
Til brug med (applikation) Gevind GL 25
Til brug med (udstyr) Rørdiameter 11 til 13 mm
Højde (metrisk) 6.6 mm
Diameter (engelsk) Udvendig 0,9 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale PTFE, silikone