Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Dobbeltsidede pakninger, 4,6 mm Højde
Beskrivelse
- Silikonering med dobbeltsidet PTFE skive
- Efter montering udsættes produktet kun for PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 10 mm |
| Til brug med (applikation) | Gevind GL 18 |
| Til brug med (udstyr) | Rør med diameter 9 til 11 mm |
| Højde (metrisk) | 4.6 mm |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 0,63 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Materiale | PTFE, silikone |