Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Dobbelte tætningskegler til forbindelsesbolte
Artikelnummer. 17177354
Skift visning
Til brug med:
Slange med OD 1,6 mm
Artikelnummer. Til brug med
17177354 Slange med OD 1,6 mm
1 options
Artikelnummer. 17177354 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. F83710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.60 DKK
    187.96 DKK / Pakke med 5
    Spare 55.64 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Dobbelte tætningskegler til forbindelsesbolte.
  • Erstatningsdobbeltsidet tætningskegle lavet af Poly Ether Ether Ketone (PEEK )
  • Velegnet til tilslutningsbolte Kat. Ingen. F 836-10
Tekniske data
Til brug med (applikation) Tilslutningsbolte Kat. Ingen. F 836-10
Til brug med Slange med OD 1,6 mm
Materiale PEEK