Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Dypbeholdere, 230 mm Højde
Materiale:
PTFE
Beskrivelse
- Med håndtag og huller i væg og bund
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 12 mm borediameter |
| Materiale | PTFE |
| Højde (metrisk) | 230 mm |
| Højde (engelsk) | 9'' |
| Dybde (engelsk) | 5,5'' |
| Dybde (metrisk) | 140 mm |
| Diameter (engelsk) Indre | 3,7'' |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3,9 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 95 mm |