Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Dyppebeholdere, 175 mm Højde
Beskrivelse
- Med håndtag og huller i væg og bund
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 8 mm borediameter |
| Materiale | PTFE |
| Højde (engelsk) | 6,9 tommer. |
| Dybde (engelsk) | 4'' |
| Dybde (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (engelsk) Indre | 2,2'' |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2,4'' |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 60 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 57 mm |
| Højde (metrisk) | 175 mm |