Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Forbindelser til prøveudtagningsposer
Artikelnummer. 17126934
Skift visning
Materiale:
PTFE
Artikelnummer. Materiale
17126934 PTFE
1 options
Artikelnummer. 17126934 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. A22606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.20 DKK
    149.15 DKK / Pakke med 2
    Spare 44.05 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
PTFE-stik til prøveudtagningsposer.
  • Forbindelser, der skal skrues i portene på prøvetagningsposer
  • Boringsdiameter: 3 mm
Tekniske data
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) 0,24 tommer
Diameter (metrisk) 6 mm