Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Ledere til magnetomrørerhoveder
Keglestørrelse:
NS 19/26
NS 45/40
Standard konusled:
NS 19/26
NS 45/40
Trådstørrelse:
Venstrehåndsgevind M 14,5 x 1,5
Venstrehåndsgevind M 21 x 1,75
Description
- Borosilikatglas med slebet fuge og limet øvre leje
- Alternativt uden jordforbindelse til smeltning på reaktorlåget (øverste leje, der skal limes, medfølger).
Specifications
Specifications
| Keglestørrelse | NS 19/26 |
| Standard konusled | NS 19/26 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Trådstørrelse | Venstrehåndsgevind M 14,5 x 1,5 |