Learn More
Bohlender™ BOLA™ Center magnetiske omrørerstænger
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Længde (metrisk):
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
7 mm
8 mm
Længde (engelsk):
0,79 tommer.
1,2 tommer
1,6 tommer.
2 tommer
Diameter (engelsk):
0,28 tommer.
0,31 tommer.
Description
- PTFE-indkapslet magnetisk kerne (Alnico 5)
- Konisk tilspidsede ender
- Universal kemikalieresistens
Specifications
Specifications
| Diameter (engelsk) | 0,28 tommer. |
| Længde (engelsk) | 0,79 tommer. |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Form | Konisk tilspidsede ender |