Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Bøjede PFA-slangeforbindelser uden møtrik
Artikelnummer. 10011062
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
Artikelnummer. 10011062
Brand: Bohlender™ D56918
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har universel kemisk resistens og er vakuumegnede. Inkluderer elastisk tætningslæbe og FKM o-ring.
  • GL 14 og GL 18 slangeforbindelser lavet af PFA
  • GL 25 og GL 32 slangeforbindelser lavet af PTFE
  • Med elastisk tætningslæbe og FKM O-ring
  • Fås som lige eller bøjet type
  • Til arbejdstemperaturer op til max. +200 °C
  • Flydende produkt udsættes kun for PFA eller PTFE
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA i overensstemmelse
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Materiale PFA
Samlet længde (metrisk) 54 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Emballagemængde 1 hver
Trådstørrelse GL 18
Form Bent
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Slangeforbindelse