Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Bolde
Artikelnummer. p-7237691
Diameter (metrisk):
3 mm
9 mm
15 mm
25 mm
30 mm
Mængde:
100 Pk.
25 Pk.
50 Pk.
Artikelnummer. 17127424
Brand: Bohlender™ H96403
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bolde til brug som stænkskærme eller udtræksflader.
  • Made of solid PTFE, with smooth surface
  • Different packing units
  • For extension of surfaces such as distillation apparatus or as splash guard
Tekniske data
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm
Oversigt Smooth Surface
Mængde 100 Pk.