Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Bolde
Artikelnummer. 17864084
Diameter (metrisk):
3 mm
9 mm
15 mm
25 mm
30 mm
Mængde:
100 stk.
25 pakker
50 pakker
Artikelnummer. 17864084
Brand: Bohlender™ H96421
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bolde til brug som stænkskærme eller udtræksflader.
  • Fremstillet af solid PTFE, med glat overflade
  • Forskellige pakningsenheder
  • Til forlængelse af overflader såsom destillationsapparat eller som stænkskærm
Tekniske data
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) 25 mm
Oversigt Glat overflade
Mængde 25 pakker