Få mere at vide
Kogende sten, Solstice
Artikelnummer. 15637340
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15637340 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 15637340 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 85106500G
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
sigteanalyse> 1 mm,> 95 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boiling Stones
Smeltepunkt 2038 °C
Mængde 500 g
pH 9,4 til 10,1 (ved 20 °C)
Kogepunkt 2980 °C
CAS 1344-28-1
Emballage Poly flaske
FN nummer NONH for all modes of transport