Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kogende sten
Artikelnummer. p-3586305 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 10413375
Brand: Thermo Scientific Chemicals 386212500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til forberedende arbejde
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kogende Sten
Mængde 250 g