Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kogesten, til forberedelsesarbejde
Artikelnummer. 10340534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10340534 50 g 50g
10413375 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10340534 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 386210500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Til forberedende arbejde
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kogende Sten
Mængde 50 g