Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kogende Ston
Artikelnummer. p-3586302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
200 g
Pakningsstørrelse:
200g
50g
Artikelnummer. 10269473
Brand: Thermo Scientific Chemicals 386200500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Til analytisk arbejde
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kogende Sten
Mængde 50 g