Få mere at vide
Grant Instruments™ Reagensglasstativ til urørte vandbade
Holder reagensglas oprejst og sikkert i badekarret.
Brand: Grant Instruments™ J2-LE
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Holder reagensglas oprejst og sikkert i badekarret.
- Kompatibel med en lang række Grant Unstirred vandbade
- Holder op til 105 reagensglas afhængig af størrelse
- Dobbelte slidsede bakker holder rørene sikre og forhindrer væltning
Tekniske data
65 1,5 ml rør |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grant Instruments™ Reagensglasstativ til urørte vandbade > Kapacitet: 65 rør
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion