Få mere at vide
Grant Instruments™ Reagensglasstativ til urørte vandbade
Artikelnummer. 11466397
Holder:
105 0,5 ml rør
12 30 mm rør
18 25 mm rør
32 19 mm rør
36 16 mm rør
55 13 mm Rør
65 1,5 ml rør
84 10 mm Rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11466397
Brand: Grant Instruments™ J2SE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder reagensglas oprejst og sikkert i badekarret.
  • Kompatibel med en lang række Grant Unstirred vandbade
  • Holder op til 105 reagensglas afhængig af størrelse
  • Dobbelte slidsede bakker holder rørene sikre og forhindrer væltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 105 0,5 ml rør