Få mere at vide
Grant Instruments™ Reagensglasstativ til urørte vandbade
Holder:
105 0,5 ml rør
12 30 mm rør
18 25 mm rør
32 19 mm rør
36 16 mm rør
55 13 mm Rør
65 1,5 ml rør
84 10 mm Rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Holder reagensglas oprejst og sikkert i badekarret.
- Kompatibel med en lang række Grant Unstirred vandbade
- Holder op til 105 reagensglas afhængig af størrelse
- Dobbelte slidsede bakker holder rørene sikre og forhindrer væltning
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 55 13 mm Rør |