Få mere at vide
Boekel Scientific™ Replikator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12736487
Skift visning
Produkttype:
96-pin replikator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype unitSize
12736487 96-pin replikator Hver
1 options
Artikelnummer. 12736487 Leverandør Boekel Scientific™ Leverandørnr. 140500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar tid ved at overføre små mængder fra én 96- eller 48-brønds mikroplade til en anden med denne replikator.
Spar tid ved at overføre små mængder fra en 96- eller 48-brønds mikroplade til en anden
  • Til replikering af cosmid- og VAC-biblioteker, blandt andre anvendelser
  • For at bruge skal du dyppe holdbare, præcisionsjusterede stifter i rustfrit stål i standard 96- eller 48-brønds plade; løft og flyt replikator til en anden mikroplade
  • Replikatorramme er anodiseret aluminium med behageligt nylonhåndtag
  • Autoklaverbar eller flamme steriliserbar
  • Med anodiseret aluminium opbevaringspande, der kan holde rensepuder for at fjerne ophobning på stifter eller ethanol til flamme sterilisering
Ordreinfo
Dimensioner (L x B x H): 3 x 4,5 x 4 tommer. (7,6 x 11,4 x 10 cm), Pins Dimensioner (L x B): 1/16 x 1/16 in. (1,5 x 1,5 mm).
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Volumen 1μ L
Diameter (engelsk) Indvendig 0,06 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 1.5 mm
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.6 cm
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Steril
Størrelse Standard
Produkttype 96-pin replikator
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 11 cm
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 11 cm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Til brug med (applikation) Kolonihybridisering, antibiotisk følsomhedstestning, fagtypebestemmelse, overførsel af små volumener af inokulum fra mikroplader til datterplader eller membraner, replikation af YAC'er og cosmidbiblioteker