Få mere at vide
Cole-Parmer™ Boekel Eksikkator i glas/rustfrit stål
Artikelnummer. p-8003536 Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen (metrisk):
22 l
125 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11796118
Brand: Cole-Parmer™ 2400010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold prøver sikkert i denne ekssikkator med dobbeltvirkende lås. Cole-Parmer™ Boekel Eksikkatorer af glas/rustfrit stål har lufttæt, lækagetæt dør med dobbeltvirkende lås, neoprenpakning i ét stykke og hængsel i fuld længde.
  • Udlign trykket med manuel trykudløserventil
  • Manuel overtryksventil lader dig udligne internt og udvendigt tryk, når døren åbnes.
  • Tørremiddelbakke i rustfrit stål rummer et pund tørremiddel
  • Højpolerede 302 rustfri stålskabe med 3/16 tommer tyk glaslåge og sider til at observere indholdet
  • Døren har dobbeltvirkende lås, gummipakning i ét stykke og hængsel i fuld længde
  • Manuel trykudluftningsventil giver dig mulighed for at slippe trykket
  • Vælg mellem flexboard eller SS hylder
  • SS tørremiddelbakke rummer et pund tørremiddel
Tekniske data
Skab stil Statisk-fri
Materiale Rustfrit stål, glas
Produkttype Eksikkator
Inkluderer 2 justerbare hylder
Antal hylder 2
Hyldepositioner Justerbar
Volumen (metrisk) 125 l
Mål (D x B x H) Indvendig 479.4 x 485.77 x 546.1 mm
Dimensioner (L x B x H) 480 x 485.77 x 546.1 mm
Længde (metrisk) 560 mm
Længde (metrisk) kammer 480 mm
Bredde (metrisk) 552.45 mm
Bredde (metrisk) kammer 485.77 mm
Højde (metrisk) 546.1 mm
Højde (metrisk) kammer 540 mm
Vægt (metrisk) 32 kg