Få mere at vide
Cole-Parmer™ Boekel Eksikkator i glas/rustfrit stål
Artikelnummer. 11796118 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
22 l
125 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11796118 125 l Hver
11706128 22 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11796118 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 2400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32010.00 DKK
    28185.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 3824.26 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Hold prøver sikkert i denne ekssikkator med dobbeltvirkende lås. Cole-Parmer™ Boekel Eksikkatorer af glas/rustfrit stål har lufttæt, lækagetæt dør med dobbeltvirkende lås, neoprenpakning i ét stykke og hængsel i fuld længde.
  • Udlign trykket med manuel trykudløserventil
  • Manuel overtryksventil lader dig udligne internt og udvendigt tryk, når døren åbnes.
  • Tørremiddelbakke i rustfrit stål rummer et pund tørremiddel
  • Højpolerede 302 rustfri stålskabe med 3/16 tommer tyk glaslåge og sider til at observere indholdet
  • Døren har dobbeltvirkende lås, gummipakning i ét stykke og hængsel i fuld længde
  • Manuel trykudluftningsventil giver dig mulighed for at slippe trykket
  • Vælg mellem flexboard eller SS hylder
  • SS tørremiddelbakke rummer et pund tørremiddel
Tekniske data
Skab stil Statisk-fri
Materiale Rustfrit stål, glas
Produkttype Eksikkator
Inkluderer 2 justerbare hylder
Antal hylder 2
Hyldepositioner Justerbar
Volumen (metrisk) 125 l
Mål (D x B x H) Indvendig 479.4 x 485.77 x 546.1 mm
Dimensioner (L x B x H) 480 x 485.77 x 546.1 mm
Længde (metrisk) 560 mm
Længde (metrisk) kammer 480 mm
Bredde (metrisk) 552.45 mm
Bredde (metrisk) kammer 485.77 mm
Højde (metrisk) 546.1 mm
Højde (metrisk) kammer 540 mm
Vægt (metrisk) 32 kg