Få mere at vide
Cole-Parmer™ Boekel Eksikkator i glas/rustfrit stål
Artikelnummer. 11706128 Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen (metrisk):
22 l
125 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11706128
Brand: Cole-Parmer™ 0890160
Hold prøver sikkert i denne ekssikkator med dobbeltvirkende lås. Cole-Parmer™ Boekel Eksikkatorer af glas/rustfrit stål har lufttæt, lækagetæt dør med dobbeltvirkende lås, neoprenpakning i ét stykke og hængsel i fuld længde.
  • Equalize pressure with manual pressure release valve
  • Manual pressure relief valve lets you equalize internal and external pressure when opening door.
  • Stainless steel desiccant tray holds one pound of desiccant
  • High-polish 302 stainless steel cabinets with 3/16 in. thick glass door and sides for observing contents
  • Door has double-action lock, one-piece rubber gasket and full-length hinge
  • Manual pressure vent valve lets you release pressure
  • Choose from flexboard or SS shelves
  • SS desiccant tray holds one pound of desiccant
Tekniske data
Materiale Stainless Steel, Glass
Produkttype Desiccator
Inkluderer 2 Shelves and 1 Desiccant Tray in Stainless Steel.
Antal hylder 2
Volumen (metrisk) 22 l
Mål (D x B x H) Indvendig 254 x 279.4 x 304.8 mm
Dimensioner (L x B x H) 300 x 317.5 x 311.15 mm
Længde (metrisk) 320 mm
Længde (metrisk) kammer 300 mm
Bredde (metrisk) 317.5 mm
Bredde (metrisk) kammer 317.5 mm
Højde (metrisk) 311.15 mm
Højde (metrisk) kammer 300 mm
Vægt (metrisk) 10 kg