Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ TR Cadaverin (5-(((4-(4,4-difluor-5-(2-thienyl)-4-bora-3a,4a-diaza- s -indacen-3-yl)phenoxy)acetyl)amino)pentylamin, hydrochlorid)
Description
Den aminholdige BODIPY™ TR-cadaverin kan reversibelt kobles til aldehyder og ketoner for at danne en Schiff-base - som kan reduceres til et generere stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ). Carboxylsyrer af proteiner og andre vandopløselige biopolymerer kan kobles til dette molekyle i vandig opløsning ved hjælp af vandopløselige carbodiimider såsom EDAC (E2247). Den elektronisk neutrale BODIPY™ TR farvestof ligner spektralt det røde fluorescerende Texas Red™™ farvestof.
Specifications
Specifications
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | TR Cadaverine |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Carboxylsyre, keton, aldehyd |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Amine, Cadaverine |
| Etiket eller farvestof | BODIPY™ TR |
| Etikettype | BODIPY Farvestoffer |
| Produktlinje | BODIPY |