Få mere at vide
Molecular Probes™ BODIPY™ TMR C5 -Maleimid
Artikelnummer. 10770054
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 10770054
Brand: Molecular Probes™ B30466
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BODIPY™ TMR C5- maleimid
Det thiol-reaktive BODIPY™ TMR-maleimid producerer elektronisk neutrale farvestofkonjugater, der spektralt ligner det positivt ladede tetramethylrhodaminfarvestof. Dette farvestofs mangel på ionisk ladning resulterer i minimale effekter på de isoelektriske punkter af standardproteiner konjugeret med denne fluorofor. Den lille størrelse og relativt lange levetid i ophidset tilstand BODIPY™ TMR-farvestof har vist sig nyttigt til at studere ligand-receptor-interaktion ved fluorescenspolarisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Produkttype Maleimid
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Thiol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Maleimid
Etiket eller farvestof BODIPY™ TMR
Etikettype BODIPY Farvestoffer
Produktlinje BODIPY