Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL Maleimid (BODIPY™ FL N- (2-Aminoethyl))Maleimid)
Artikelnummer. 11584137
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11584137 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11584137 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B10250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
BODIPY™ FL Maleimid (BODIPY™ FL N- (2-Aminoethyl))Maleimid)
Det thiol-reaktive BODIPY™ FL-maleimid producerer elektronisk neutrale farvekonjugater, der spektralt ligner det negativt ladede fluorescein-farvestof. Denne farves mangel på ionladning resulterer i minimale effekter på de isoelektriske punkter i standardproteiner, der er konjugeret med denne fluorofor. Den lille størrelse og relativt lange levetid i exciteret tilstand af BODIPY™ FL-farvestof har vist sig nyttig til at studere ligand-receptor-interaktion ved fluorescenspolarisation. Derudover BODIPY™ har FL-farvestof lidt eller ingen spektral overlapning med længere bølgelængde-farvestoffer som tetramethylrhodamin og Texas-farvestof Red™ , hvilket gør det til en nyttig grøn fluorofor til flerfarvede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Produkttype Maleimid
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Thiol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Maleimid
Etiket eller farvestof BODIPY™ FL
Etikettype BODIPY Farvestoffer
Produktlinje BODIPY
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.