Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL L-Cystin
Mængde:
1 mg
Beskrivelse
Vi har vedhæftet to BODIPY FL fluorophorer til aminogrupperne i den disulfid-holdige aminosyre cystin for at skabe dette reagens til reversibel thiol-specifik mærkning af thiolerede oligonukleotider, proteiner og celler. BODIPY FL L-cystin er praktisk talt ikke-fluorescerende på grund af interaktioner mellem de to fluoroforer; thiol-specifik udveksling med thiolerede biomolekyler forekommer imidlertid for at danne blandede disulfider, hvilket resulterer i grøn fluorescens.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | FL L-Cystin |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Thiol |
| Etiket eller farvestof | BODIPY™ FL |
| Etikettype | BODIPY Farvestoffer |
| Produktlinje | BODIPY™ |