Få mere at vide
Molecular Probes™ BODIPY™ FL EDA, 4,4-difluor-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen-3-propionylethylendiamin, hydrochlorid
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Beskrivelse
BODIPY™ FL EDA kan kobles reversibelt til aldehyder og ketoner for at danne en Schiff-base - som kan reduceres til et generere stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ). Carboxylsyrer af proteiner og andre vandopløselige biopolymerer kan kobles til dette molekyle i vandig opløsning ved hjælp af vandopløselige carbodiimider såsom EDAC (E2247).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | FL EDA |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Carboxylsyre, keton, aldehyd |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Amin, ethylendiamin |
| Etiket eller farvestof | BODIPY™ FL |
| Etikettype | BODIPY Farvestoffer |
| Produktlinje | BODIPY |