missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bodipy 8-Chloromethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bodipy 8-Chloromethane |
| CAS | 208462-25-3 |
| Molekylær formel | C14H16BClF2N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (T-4)-[2-[2-Chloro-1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-κN]difluoro-boron |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16BClF2N2/c1-8-5-10(3)19-13(8)12(7-16)14-9(2)6-11(4)20(14)15(19,17)18/h5-6H,7H2,1-4H3 |
| SMIL | [B-]1(N2C(=CC(=C2C(=C3[N+]1=C(C=C3C)C)CCl)C)C)(F)F |
| IUPAC navn | 8-(chloromethyl)-2,2-difluoro-4,6,10,12-tetramethyl-3-aza-1-azonia-2-boranuidatricyclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaene |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.55 |
| Formel vægt | 296.1063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?