Få mere at vide
Velp™ BOD-sensorkontrol
Artikelnummer. 11781864 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BOD/BOD EVO
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11781864 BOD/BOD EVO Hver
1 options
Artikelnummer. 11781864 Leverandør Velp™ Leverandørnr. A00000135
Velp Scientifica™ BOD-sensor Tjek for brug med BOD- og BOD EVO-sensorer.
  • Til brug med BOD Sensor og BOD EVO Sensor
Tekniske data
Sensortyper Dissolved Oxygen
Til brug med (udstyr) BOD/BOD EVO
Type Dissolved Oxygen Sensor
Til brug med (applikation) Test af nøjagtigheden af BOD-instrumenter
Opløst ilt (koncentrationsområde) 0 to 90 mg O2/L for 400 mL; 0 to 250 mg O2/L for 250 mL; 0 to 600 mg O2/L for 150 mL; 0 to 999 mg O2/L for 100 mL; 0 to 4000 mg O2/L for 25 mL
Temperatur (metrisk) Drift 40°C