Få mere at vide
Velp Scientifica™ BOD-sensor BOD-analyse
Artikelnummer. 17133174 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Type:
BOD-måler, 10 x sensor
BOD-måler, 6 x sensor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17133174 BOD-måler, 10 x sensor
17123174 BOD-måler, 6 x sensor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17133174 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. SA10200137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19705.00 DKK
    18478.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 1226.44 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Innovativ, kviksølvfri og ekstremt pålidelig løsning til BOD-analyse (Biochemical Oxygen Demand)
  • En enkel og nem måde at overvåge mikroorganismerne på’ aktivitet i vandprøver med ekstremt pålidelige resultater.
  • BOD måler ændringen i gastryk mellem begyndelsen til slutningen af analysen og giver et resultat udtrykt i mg/L
  • Måling på skalaer på 90, 250, 600 og 999 ppm BOD
  • Højere værdier kan måles ved at fortynde prøven
  • Passer direkte på flasken med prøven
  • Gemmer automatisk 5 BOD-værdier med 24-timers intervaller
  • Gør det muligt for analyser at fortsætte i løbet af weekenden
  • Resultater kan læses direkte til enhver tid, selv efter fem dage
  • Direkte udlæsning i mg/L (ppm)
  • Kompakte rørestationer
  • Modeller med omrøringsstationer tilbyder VELP omrøringskvalitet
  • IP 54 beskyttelse mod indtrængning af partikler og væske
  • Klasse 3 IEC 1010 overensstemmelse
Tekniske data
Type BOD-måler, 10 x sensor
Display Type Digital
Batteritype CR 2430
Tilslutningstype Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Materiale Teknopolymer
Rækkevidde 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen (metrisk) prøve Flaskevolumen: 500 ml
Til brug med (applikation) BOD-analyse (biokemisk iltbehov)
Inkluderer BOD Sensor ( x 10) (med KOH-fælder og batterier), Omrøringsstation, 10 positioner 230 V/50 Hz (med flasker& rørestave)
garanti 25 måneder
Vægt (metrisk) 3 kg