Få mere at vide
Velp Scientifica™ BOD sensor
Artikelnummer. 11795894 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Batteritype:
2 x 3 V Lithium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batteritype Pakningsstørrelse
11795894 2 x 3 V Lithium Hver
1 options
Artikelnummer. 11795894 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F102B0133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00 DKK
    1718.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 116.89 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Velp Scientifica™ BOD Sensor er innovativ, kviksølvfri og ekstremt pålidelig løsning til BOD-analyse (Biochemical Oxygen Demand).
Præcis kontrol
  • Måling på skalaer på 90, 250, 600 og 999 ppm BOD
  • Højere værdier kan måles ved at fortynde prøven
  • Modeller med omrøringsstationer tilbyder VELP omrøringskvalitet
Yderst praktisk
  • Passer direkte på flasken med prøven
  • Gemmer automatisk 5 BOD-værdier med 24-timers intervaller
  • Gør det muligt for analyser at fortsætte i løbet af weekenden
  • Resultater kan læses direkte til enhver tid, selv efter fem dage
  • Direkte udlæsning i mg/l (ppm)
  • Kompakte rørestationer
Tekniske data
Batteritype 2 x 3 V Lithium
Til brug med (udstyr) BOD Analyse