Få mere at vide
Lovibond™ BOD Sample bottle
Artikelnummer. 10121682
Skift visning
Materiale:
Glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10121682 Glas Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10121682 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 418645
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-01-2027
For OxiDirect and BD 600
Prøveflaske 500 ml til BOD-apparat, 6 stk. brunt glas til OxiDirect og BD 600.
Tekniske data
Type Prøveflaske
Materiale Glas