Få mere at vide
Velp Scientifica™ BOD flaske
Artikelnummer. 11716913 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11716913 500 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 11716913 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. 10001107
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Velp Scientifica™ BOD Bottle er en reservedel til BOD og BOD EVO sensorer.
  • Konstrueret af glas
  • Mørk i farven
Tekniske data
Volumen (metrisk) 500 mL
Til brug med (udstyr) BOD og BOD EVO sensor