missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Boceprevir Metabolite M4, TRC

Artikelnummer. 30342021
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342021 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6745202MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boceprevir metabolite M4
CAS 816444-90-3
Molekylær formel C19 H33 N3 O4
Mængde 2 mg
Synonym (1R,2S,5S)-3-[(2S)-2-[[[[1,1-Dimethylethyl]amino]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C19H33N3O4/c1-17(2,3)13(20-16(26)21-18(4,5)6)14(23)22-9-10-11(19(10,7)8)12(22)15(24)25/h10-13H,9H2,1-8H3,(H,24,25)(H2,20,21,26)/t10-,11-,12-,13+/m0/s1
SMIL CC(C)(C)NC(=O)N[C@H](C(=O)N1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1C(=O)O)C2(C)C)C(C)(C)C
IUPAC navn (1R,2S,5S)-3-[(2S)-2-(tert-butylcarbamoylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 367.48
Formel vægt 367.2471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.