missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Boceprevir Metabolite M4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boceprevir metabolite M4 |
| CAS | 816444-90-3 |
| Molekylær formel | C19 H33 N3 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (1R,2S,5S)-3-[(2S)-2-[[[[1,1-Dimethylethyl]amino]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33N3O4/c1-17(2,3)13(20-16(26)21-18(4,5)6)14(23)22-9-10-11(19(10,7)8)12(22)15(24)25/h10-13H,9H2,1-8H3,(H,24,25)(H2,20,21,26)/t10-,11-,12-,13+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)NC(=O)N[C@H](C(=O)N1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1C(=O)O)C2(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (1R,2S,5S)-3-[(2S)-2-(tert-butylcarbamoylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.48 |
| Formel vægt | 367.2471 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?