missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Boceprevir Metabolite M4-d9 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boceprevir metabolite M4 tert-butyl-d9 methyl ester |
| CAS | 1158083-48-7 |
| Molekylær formel | C20 2H9 H26 N3 O4 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | (1R,2S,5S)-3-[(2S)-2-[[[[1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]carbonyl]amino]-3,3-di(methyl-d3)-1-oxobutyl-4,4,4-d3]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H35N3O4/c1-18(2,3)14(21-17(26)22-19(4,5)6)15(24)23-10-11-12(20(11,7)8)13(23)16(25)27-9/h11-14H,10H2,1-9H3,(H2,21,22,26)/t11-,12-,13-,14+/m0/s1/i4D3,5D3,6D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(NC(=O)N[C@H](C(=O)N1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1C(=O)OC)C2(C)C)C(C)(C)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | methyl (1R,2S,5S)-3-[(2S)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]carbamoylamino]-3,3-dimethylbutanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.57 |
| Formel vægt | 390.3192 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?