missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Boceprevir (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boceprevir |
| CAS | 394730-60-0 |
| Molekylær formel | C27 H45 N5 O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxamide, N-[3-amino-1-(cyclobutylmethyl)-2,3-dioxopropyl]-3-[(2S)-2-[[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-6,6-dimethyl-, (1R,2S,5S)-, (1R,2S,5S)-N-[3-Amino-1-(cyclobutylmethyl)-2,3-dioxopropyl]-3-[(2S)-2-[[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxamide, Boceprevir, Boceprevirertet, EBP 520, Sch 503034, Victrelis |
| InChI formel | InChI=1S/C27H45N5O5/c1-25(2,3)20(30-24(37)31-26(4,5)6)23(36)32-13-15-17(27(15,7)8)18(32)22(35)29-16(19(33)21(28)34)12-14-10-9-11-14/h14-18,20H,9-13H2,1-8H3,(H2,28,34)(H,29,35)(H2,30,31,37)/t15-,16?,17-,18-,20+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)NC(=O)N[C@H](C(=O)N1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1C(=O)NC(CC3CCC3)C(=O)C(=O)N)C2(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (1R,2S,5S)-N-(4-amino-1-cyclobutyl-3,4-dioxobutan-2-yl)-3-[(2S)-2-(tert-butylcarbamoylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 519.68 |
| Formel vægt | 519.3421 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?