Få mere at vide
Boc-trans-Hydroxy-L-proline, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Boc-trans-Hydroxy-L-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 231.1107 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |