Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline |
| Smeltepunkt | 122.0°C to 123.4°C |
| Farve | White |
| Elementær analyse | 50.6 to 53.2% C, 5.9 to 6.2% N |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 5 g |
| Specifik rotation | -51.5° to -55.5° (20°C, 589nm) (c=1 in DMF) |
| Formel vægt | 231.25 |
| Vis mere |