Få mere at vide
BOC-Sarcosine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10053670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10053670 5 g Glasflaske 5g
10771331 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10053670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275670050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13734-36-6 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-36-6
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00037795
InChI nøgle YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-sar-oh, boc-sarcosine, n-boc-sarcosine, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycine, t-boc-sarcosine, n-t-boc-sarcosine, 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-tert-butoxycarbonylsarcosine, tert-butoxycarbonyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 83692
IUPAC navn 2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]eddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-Sarcosine
Smeltepunkt 86°C to 90°C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COCON(CH3)CH2COOH
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Mængde 5 g
Formel vægt 189.21
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller