Få mere at vide
Boc-(S)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-(S)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric Acid |
| CAS | 922178-94-7 |
| Molekylær formel | C15H18F3NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (βS)-β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2,4,5-trifluoro-benzenebutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18F3NO4/c1-15(2,3)23-14(22)19-9(6-13(20)21)4-8-5-11(17)12(18)7-10(8)16/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | FC1=C(C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC(O)=O)C=C(F)C(F)=C1 |
| IUPAC navn | (S)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.3 |
| Formel vægt | 333.12 |