Få mere at vide
BOC-ON, 99%
Artikelnummer. 10594644 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10594644 100 g Glasflaske 100g
10550014 5 g Glasflaske 5g
10591821 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10594644 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185891000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 58632-95-4 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58632-95-4
Molekylær formel C13H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 246.27
MDL nummer MFCD00001863
InChI nøgle QQWYQAQQADNEIC-PTNGSMBKSA-N
Synonym 2-tert-butoxycarbonyloxyimino-2-phenylacetonitrile, 2-boc-oxyimino-2-phenylacetonitrile, boc-on, ccris 2601, tert-butyl alpha-cyanobenzylaminyl carbonate, 2-tert-butoxycarbonyloximino-2-phenylacetonitrile, carbonic acid, cyanophenylmethylene azanyl 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl oxy benzimidoyl cyanide, benzeneacetonitrile, alpha-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy imino
PubChem CID 5868400
IUPAC navn tert-butyl-[(E)-[cyano(phenyl)methyliden]amino]carbonat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)ON=C(C#N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-ON
Navn note 99%
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Farve Hvid til beige
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COCO2N=C(C6H5)CN
Mængde 100 g
Fieser 06,91; 10,61
Merck Index 15, 1323
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl acetate,ether,benzene,dioxane,,chloroform,acetone,methanol,isopropanol and,tert-butanol,insoluble in petroleum ether
Formel vægt 246.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BOC-ON
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.