Få mere at vide
Boc-ON, 98+%
Artikelnummer. 11403158
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403158 5 g 5g
11413158 25 g 25g
11423158 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11403158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18906.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 58632-95-4 | C13H14N2O3 | 246.266 g/mol
Udbredt til beskyttelse af aminogrupper i peptidsyntese og flertrins organisk syntese af små molekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Udbredt til beskyttelse af aminogrupper i peptidsyntese
og flertrins organisk syntese af små molekyler.
Opløselighed
Opløselig i ethylacetat, ether og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Fugtfølsom, opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58632-95-4
Molekylær formel C13H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 246.266
MDL nummer MFCD00001863
InChI nøgle QQWYQAQQADNEIC-PTNGSMBKSA-N
Synonym 2-tert-butoxycarbonyloxyimino-2-phenylacetonitrile, 2-boc-oxyimino-2-phenylacetonitrile, boc-on, ccris 2601, tert-butyl alpha-cyanobenzylaminyl carbonate, 2-tert-butoxycarbonyloximino-2-phenylacetonitrile, carbonic acid, cyanophenylmethylene azanyl 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl oxy benzimidoyl cyanide, benzeneacetonitrile, alpha-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy imino
PubChem CID 5868400
IUPAC navn tert-butyl-[(E)-[cyano(phenyl)methyliden]amino]carbonat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)ON=C(C#N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boc-ON
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2217296
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl acetate,ether and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 246.27
Procent renhed ≥98%