Få mere at vide
BOC-O-Benzyl-L-tyrosine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11925571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11925571 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11925571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441990050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-O-Benzyl-L-tyrosine
CAS 2130-96-3
Smeltepunkt 112°C to 115°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C21H25NO5
MDL nummer MFCD00065597
Mængde 5 g
Specifik rotation 27.3
Synonym boc-tyr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrosine, s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrisine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, 2s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, o-benzyl-n-tert-butoxy carbonyl-l-tyrosine, tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl
InChI nøgle ZAVSPTOJKOFMTA-LGWFVXIRNA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 371.43
PubChem CID 98763
Formel vægt 371.44
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • BOC-O-Benzyl-L-tyrosine