Få mere at vide
MedChemExpress Boc-NH-PEG3
Artikelnummer. 16439396
Encompass_Preferred
Skift visning
100 mg
Artikelnummer.
16439396 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439396 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYW017772
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Boc-NH-PEG3 (PROTAC Linker 10) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 249.3 g/mol
CAS 139115-92-7
Indhold og opbevaring Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Mængde 100 mg
Synonym PROTAC Linker 10
Mål NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite