Få mere at vide
MedChemExpress Boc-NH-PEG3
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 249.3 g/mol |
| CAS | 139115-92-7 |
| Indhold og opbevaring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | PROTAC Linker 10 |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |