Få mere at vide
MedChemExpress Boc-NH-PEG2
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 205.25 g/mol |
| CAS | 139115-91-6 |
| Indhold og opbevaring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | PROTAC Linker 11 |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |