Få mere at vide
MedChemExpress Boc-NH-PEG2-C2-NH2
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 248.32 g/mol |
| CAS | 153086-78-3 |
| Indhold og opbevaring | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | PROTAC Linker 13 |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |