Få mere at vide
Boc-Lys(Z)-OH N-Phenylmethoxycarbonyl, TRC
Artikelnummer. 30337927
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30337927 5 g
1 options
Artikelnummer. 30337927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6570705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boc-Lys(Z)-OH N-Phenylmethoxycarbonyl
CAS 2389-45-9
Molekylær formel C19H28N2O6
Mængde 5 g
Synonym (2S)-6-(Benzyloxycarbonylamino)-2-(tert- butoxycarbonylamino)hexanoic acid, (Carbobenzoxy)(carbo-tert-butoxy)lysine, Boc-L-Lys(Z)OH, Boc-Lys(Z)-OH, N2-tert-Butoxycarbonyl-N6- benzyloxycarbonyl-L-lysine, N6-Benzyloxycarbonyl-N2-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, NSC 334368, Nalpha-(tert-Butyloxycarbonyl)-Nepsilon-(benzyloxycarbonyl)-L- lysine, Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine
InChI formel InChI=1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansyre
Molekylvægt (g/mol) 380.44
Formel vægt 380.1947