Få mere at vide
Boc-Lys(Boc)-OSu, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2,6-Bis(tert-butoxycarbonylamino)hexanoate |
| CAS | 30189-36-7 |
| Molekylær formel | C20 H33 N3 O8 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | L-Lysine, N2,N6-bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Carbamic acid, [(1S)-1-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1,5-pentanediyl]bis-, bis(1,1-dimethylethyl) ester (9CI), Carbamic acid, [1-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1,5-pentanediyl]bis-, bis(1,1-dimethylethyl) ester, (S)-, Succinimide, N-[(N2,N6-dicarboxy-L-lysyl)oxy]-, di-tert-butyl ester (8CI), 42: PN: US20070066537 PAGE: 13 claimed protein, Bis(tert-butoxycarbonyl)lysine-N-hydroxysuccinimide, Nα,Nω-Di(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine N-hydroxysuccinimide ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33N3O8/c1-19(2,3)29-17(27)21-12-8-7-9-13(22-18(28)30-20(4,5)6)16(26)31-23-14(24)10-11-15(23)25/h13H,7-12H2,1-6H3,(H,21,27)(H,22,28)/t13-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.4913 |
| Formel vægt | 443.2268 |